449733
Cesium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyma:
Cesium chloride, Cesium monochloride
About This Item
Doporučené produkty
product line
AnhydroBeads™
Quality Level
assay
99.999% trace metals basis
technique(s)
centrifugation: suitable (density-gradient)
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
645 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
accessory
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.