Hlavní dokumenty
440485
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d7
98 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
CD3CO2ND4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3