438278
Triethylmethylammonium chloride
97%
Synonyma:
MTEACl, Methyltriethylammonium chloride
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
282-284 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?