435716
3-(Trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt solution
50 wt. % in H2O
Synonyma:
Sodium 3-trihydroxysilylpropyl methylphosphonate
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
concentration
50 wt. % in H2O
impurities
4 wt. % methyl alcohol
4 wt. % other silane-based salts
5 wt. % sodium methyl methylphosphonate
density
1.252 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].CP([O-])(=O)OCCC[Si](O)(O)O
InChI
1S/C4H13O6PSi.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h7-9H,2-4H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MKAWPVONNWUREJ-UHFFFAOYSA-M
Application
- near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs)
- as single silica source for the fabrication of phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM)
- Gd/SiO2 nanoparticles
- mesoporous silica nanoparticles
- CdSe/ZnS/silica functionalized nanocrystals
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?