O této položce
Lineární vzorec:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
powder
Quality Segment
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
InChI key
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Gene Information
human ... POLA1(5422), POLD1(5424), POLG(5428)
rat ... Slc17a1(171080)
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT RE 2
Cílové orgány
Kidney,Bone
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?