Hlavní dokumenty
432849
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(diethyl sulfide)platinum(II)
Synonyma:
cis-Dichlorobis(1,1′-thiobisethane)platinum, cis-Bis(diethyl sulfide)platinum(II) chloride
About This Item
Lineární vzorec:
[(C2H5)2S]2PtCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
446.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
105 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.CCSCC.CCSCC
InChI
1S/2C4H10S.2ClH.Pt/c2*1-3-5-4-2;;;/h2*3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
DCIVLRIRJUWCIS-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)