Hlavní dokumenty
429031
Sigma-Aldrich
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Dye content ≥30 %
Synonyma:
1,10-Phenanthroline-4,7-diol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H8N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
assay
>85.0% (HPLC)
Quality Level
form
powder or chunks
composition
Dye content, ≥30%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccnc2c1ccc3c(O)ccnc23
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-9-3-5-13-11-7(9)1-2-8-10(16)4-6-14-12(8)11/h1-6H,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)