Hlavní dokumenty
420328
Sigma-Aldrich
Cinchonine monohydrochloride hydrate
99%
Synonyma:
Cinchonan-9(S)-ol monohydrochloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H22N2O · HCl · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
330.85 (anhydrous basis)
Beilstein/REAXYS Number:
5784953
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
optical activity
[α]20/D +101°, c = 1 in chloroform
mp
208-218 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]([C@H]1CC2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14?,18+,19-/m0/s1
InChI key
KMPWYEUPVWOPIM-FGVBSWQGSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)