Merck
C80407
Cinchonidine
96%
Synonyma:
(−)-Cinchonidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H22N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.39
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-622-3
Beilstein/REAXYS Number:
89690
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
powder
optical activity
[α]23/D −109.2°, c = 1.5 in ethanol
manufacturer/tradename
ECACC
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
InChI key
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
General description
Cinchonidine is a cinchona alkaloid, which belongs to the orthorhombic crystal system and P212121 space group.
Application
The enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate in the presence of cinchonidine modified platinum/alumina catalyst leads to the enantiomeric excess of ethyl (R)-lactate.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)