Přeskočit na
411760
Furfuryl methacrylate
97%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Akční nabídka
Synonyma:
Methacrylic Acid Furfuryl Ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 140,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
222-383-5
MDL number:
4 140,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
80-82 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(2)9(10)12-6-8-4-3-5-11-8/h3-5H,1,6H2,2H3
InChI key
DWXAVNJYFLGAEF-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
408964741108234907
description
97%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
≥97%, contains ~60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
contains MEHQ as inhibitor, 95%
description
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
assay
97%
assay
≥97%
assay
95%
assay
98%
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.394 g/mL at 25 °C
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
n20/D 1.438
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
contains
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
~60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
MEHQ as inhibitor
contains
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
bp
80-82 °C/5 mmHg (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
bp
-
bp
182-192 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
195.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
91 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)