Přejít k obsahu
741108
Pentafluorophenyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 95%
Synonyma:
Methacrylic acid, pentafluorophenyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H5F5O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
252.14
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
contains
MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.438
density
1.394 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C10H5F5O2/c1-3(2)10(16)17-9-7(14)5(12)4(11)6(13)8(9)15/h1H2,2H3
InChI key
NIJWSVFNELSKMF-UHFFFAOYSA-N
Application
The PFP unit acts as an activated ester for coupling (esterification/amidation) reactions. This is also a monomer for low refractive index polymers (n ~1.40).
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
172.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
77.8 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
150-76-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)