Hlavní dokumenty
411345
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-serine methyl ester
99%
About This Item
Lineární vzorec:
HOCH2CH[NHC(C6H5)3]CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
361.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
optical activity
[α]20/D +31°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
148-150 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CO)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23NO3/c1-27-22(26)21(17-25)24-23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24-25H,17H2,1H3/t21-/m0/s1
InChI key
LXAWQKKSNNYYEK-NRFANRHFSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)