406082
2,3,4-Trimethyl-2-pentene
96%
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
density
0.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)\C(C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H16/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6H,1-5H3
InChI key
SZFRZEBLZFTODC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
accessory
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?