Přejít k obsahu
403342
Copper(I) acetate
97%
Synonyma:
Copper monoacetate, Cuprous acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CuCO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.59
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
209-938-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Cu]
InChI
1S/C2H4O2.Cu/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
General description
Copper(II) acetate hydrate is a high-purity (98%), blue crystalline solid widely used as a versatile precursor for copper-based materials. Its hydrate form enhances solubility in aqueous/organic solvents, facilitating solution processing for advanced applications. Recent research emphasizes its role in sustainable energy technologies, catalysis, and functional nanomaterials, aligning with trends in green chemistry and renewable energy.
Application
Copper(II) acetate hydrate can be used as:
  • A copper source in synthesizing CuS@C nanocomposites for sodium-ion battery anodes, delivering 485 mAh/g capacity after 200 cycles.
  • A precursor to synthesize copper oxide thin films through deposition techniques like atomic layer deposition (ALD) and pulsed spray pyrolysis, enabling p-type semiconductor layers for optoelectronic applications.
  • A electrocatalyst precursor for CO2 reduction to ethanol.
  • A Precursor for superhydrophobic coatings via electrochemical deposition.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)