Hlavní dokumenty
401684
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetylacetonate
technical grade
Synonyma:
2,4-Pentanedione lead(II) derivative
About This Item
Lineární vzorec:
Pb(C5H7O2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
405.42
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Quality Level
form
powder
reaction suitability
core: lead
reagent type: catalyst
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI key
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)