Key Documents
391174
Sigma-Aldrich
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
98%
Synonyma:
1,2-Cyclopropanedicarboxylic anhydride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
InChI key
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c