Hlavní dokumenty
383163
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Synonyma:
Niobium dioxide, Niobium dioxide (NbO2 ), Niobium oxide (Nb2 O4 )
About This Item
Lineární vzorec:
NbO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
density
5.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Nb]=O
InChI
1S/Nb.2O
InChI key
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.