Merck
336602
Niobium(V) chloride
≥99.9% trace metals basis
Synonyma:
Niobium pentachloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NbCl5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
270.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-059-8
MDL number:
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: niobium
impurities
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
254 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
density
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Application
Used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry.†
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niobium(V) chloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)