Přeskočit na
108987
Methyl 3-mercaptopropionate
98%
Synonyma:
3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 430,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 530,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH2COOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.17
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-912-4
Beilstein/REAXYS Number:
1742952
MDL number:
1 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
98%
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3
InChI key
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
805967687081537365
description
98%
description
for synthesis
description
96%
description
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
96%
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
bp
110 °C/20 hPa
bp
-
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?