Hlavní dokumenty
381411
Sigma-Aldrich
Triirondodecacarbonyl
greener alternative
contains 1-10% methyl alcohol
Synonyma:
Dodecacarbonyltriiron, tri-Irondodecacarbonyl
About This Item
Lineární vzorec:
Fe3(CO)12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
503.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
contains
1-10% methyl alcohol
reaction suitability
core: iron
reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
165 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]23[Fe][Fe]12C3=O
InChI
1S/12CO.3Fe/c12*1-2;;;
InChI key
HLYRMDDXFDINCB-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, leading to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Badyal, K. et al.
Organometallics, 16, 3194-3194 (1997)
Weissensteiner,W.; Gutierrez, A. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5822-5822 (1985)
Organometallics, 10, 1002-1002 (1991)
Iranpoor, N.; Mottaghinejad, E.
Journal of Organometallic Chemistry, 423, 399-399 (1992)
Alper, H.; Gopal, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 821-821 (1980)