Přeskočit na
60811
Cobalt carbonyl
≥90% (Co), solid, moistened with hexane (hexane 1-10%)
Synonyma:
Cobalt tetracarbonyl dimer, Di-μ-carbonylhexacarbonyldicobal, Octacarbonyldicobalt, Dicobalt octacarbonyl
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 050,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 470,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Co2(CO)8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
341.95
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
2 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cobalt carbonyl, moistened with hexane (hexane 1-10%), ≥90% (Co)
Quality Segment
assay
≥90% (Co)
form
solid
quality
moistened with hexane (hexane 1-10%)
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Co++].[Co++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/8CO.2Co/c8*1-2;;/q;;;;;;;;2*+2
InChI key
MQIKJSYMMJWAMP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cobalt carbonyl [Co2(CO)8] is commonly used as a catalyst in the hydroformylation (oxo reaction) of alkenes.
  • Along with pyridine, it can be used as a catalyst in the carboxylation of alkenes into corresponding acids and esters.
  • It is employed as a key precursor in the preparation of cobalt platinum (CoPt3), cobalt sulfide (Co3S4) and cobalt selenide (CoSe2) nanocrystals.[1]
  • It is also used as a reagent in Pauson-Khand cyclizations and Nicholas reaction.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
727970262676236063
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
assay
≥90% (Co)
assay
≥99.0% (KT)
assay
98%
assay
97%
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
quality
moistened with hexane (hexane 1-10%)
quality
-
quality
-
quality
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
target_organs
Nervous system
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-54-3
CAS No.
110-54-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this packed under inert gas?
    1 answer
    1. Yes, this product is packaged under an inert gas as a precautionary measure. Additionally, since it is sensitive to air, it should be handled and stored under an inert gas.