Přejít k obsahu
374881
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H3(CF3)NCO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
221.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
86-90 °C/14 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro, isocyanate
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
InChI key
NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate participates in an efficient methodology for the synthesis of 5-methyl-3-aryl-2-thiooxazolidin-4-ones.
Application
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in the synthesis of:
  • N-(5′-deoxy-3′-O-tert-butyldimethylsilyl-β-D-thymidin-5′-yl)-N′-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)-thiourea
  • [1,3-bis(4-chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl)urea]
  • trans-1-(4-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-3-(4-hydroxy-cyclohexyl)-urea
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)