372110
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
form
solid
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
InChI key
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)