Hlavní dokumenty
36816
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoallyl ether
≥95.0% (GC)
Synonyma:
Allyldiglycol
About This Item
Lineární vzorec:
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.18
Beilstein/REAXYS Number:
1754585
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥95.0% (GC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.446
density
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)