367443
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
99%
Synonyma:
2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-benzyl ether
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
bp
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI key
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c