Hlavní dokumenty
366773
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineární vzorec:
Zr(SO4)2·xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
283.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
99.99% trace metals basis
grade:
for analytical purposes
form:
solid
grade
for analytical purposes
assay
99.99% trace metals basis
form
solid
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
1-2 (25 °C, 5%)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
InChI key
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
Související kategorie
Other Notes
may contain excess sulfuric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)