Přeskočit na
221880
Zirconium(IV) chloride
greener alternative
Ekologičtější alternativa
≥99.5% trace metals basis
Zirconium(IV) chloride
Synonyma:
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 480,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 280,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ZrCl4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.04
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-058-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% trace metals basis
Form:
powder
1 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
Quality Segment
assay
≥99.5% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
transition temp
sublimation point 331 °C
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
Direct amide formation from unactivated carboxylic acids and amines
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
357405808913647640
description
≥99.5% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
description
anhydrous, for synthesis
description
powder, 99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
-
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.80 g/cm3 at 15 °C
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirconium(IV) chloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review