Hlavní dokumenty
366501
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 chloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
15ND4Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % 15N
99 atom % D
form
powder
technique(s)
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[Cl-].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1/hD4
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-QJNGTKNVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)