347523
4-tert-Butylcalix[4]arene
95%
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc(c1)c2O)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
InChI
1S/C44H56O4/c1-41(2,3)33-17-25-13-27-19-34(42(4,5)6)21-29(38(27)46)15-31-23-36(44(10,11)12)24-32(40(31)48)16-30-22-35(43(7,8)9)20-28(39(30)47)14-26(18-33)37(25)45/h17-24,45-48H,13-16H2,1-12H3
InChI key
NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?