Merck
29226
Undecafluorohexanoic acid
≥97.0% (T)
Synonyma:
Perfluorocaproic acid, Perfluorohexanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3(CF2)4COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-196-6
Beilstein/REAXYS Number:
1805852
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
solubility
water: insoluble
density
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
InChI key
PXUULQAPEKKVAH-UHFFFAOYSA-N
Application
Undecafluorohexanoic acid, a volatile ion-pair reagent, has been used as mobile phase for LC-MS analysis of highly polar sulfonium pseudo-sugar constituents neosalacinol and neokotalanol, potential α-glucosidase inhibitors isolated from ayurvedic traditional medicine Salacia species.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
307-24-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)