339024
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
Synonyma:
2,2′-Oxydiethyl ditosylate, Bis(2-tosyloxyethyl)ether, Diethylene glycol ditosylate
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
mp
87-89 °C (lit.)
functional group
ether
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H22O7S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)26(19,20)24-13-11-23-12-14-25-27(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
InChI key
VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?