336513
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Synonyma:
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]25/D +3.5°, neat
optical purity
ee: 95% (GLC)
refractive index
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.