Hlavní dokumenty
334553
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
98%
Synonyma:
Dipotassium ethyne palladium hydrate, Palladium potassium cyanide
About This Item
Lineární vzorec:
K2Pd(CN)4 · xH2O
Molekulová hmotnost:
288.69 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
98%
grade:
for analytical purposes
form:
crystalline
grade
for analytical purposes
assay
98%
form
crystalline
SMILES string
O.[K+].[K+].N#C[Pd--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pd/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
InChI key
QLUAZWZFUPSCML-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)