Přejít k obsahu
281565
Potassium tetracyanoplatinate(II) hydrate
98%
Synonyma:
Potassium platinum(II) cyanide hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
K2Pt(CN)4 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
377.34 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
209-236-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystalline
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystalline
reaction suitability
core: potassium
SMILES string
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pt/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
InChI key
UOYADQDUIFNDDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
supp_hazards
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)