Hlavní dokumenty
334057
Sigma-Aldrich
Gold(III) oxide hydrate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Au2O3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
441.93 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
composition
Au, 82-87% (typical)
SMILES string
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
InChI key
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)