Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 820,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 860,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
CF3(CF2)3I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
345.93
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-025-8
Beilstein/REAXYS Number:
1777546
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
1 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3285 (lit.)
density
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14
InChI key
PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form powder | form powder | form liquid |
| density 2.01 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 6.003 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.33 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.3285 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.4878 (lit.) |
| functional group iodo | functional group fluoro | functional group - | functional group alkyl halide, iodo |
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?