Hlavní dokumenty
317438
Sigma-Aldrich
4-(Chlorosulfonyl)phenyl isocyanate
97%
Synonyma:
4-Isocyanatobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Lineární vzorec:
ClSO2C6H4NCO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
functional group
isocyanate
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
InChI key
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)