Přeskočit na
310670
Oxalyl chloride solution
2.0 M in methylene chloride
Synonyma:
Dichlorooxalic acid, Ethanedioyl chloride, Oxalic acid chloride, Oxalic acid dichloride, Oxalic dichloride, Oxaloyl chloride, Oxaloyl dichloride, Oxalyl dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 690,00 Kč
800 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 610,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCOCOCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.93
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1361988
Form:
liquid
1 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
2.0 M in methylene chloride
density
1.335 g/mL at 25 °C
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI key
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxalyl chloride is generally used as a dimethyl sulfoxide activator and a chlorinating agent to convert carboxylic acid to acid chlorides.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
O8801221015131296
description
2.0 M in methylene chloride
description
reagent grade, 98%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
98%
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.335 g/mL at 25 °C
density
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
functional group
acyl chloride
functional group
-
functional group
acyl chloride
functional group
amine, hydrazine
concentration
2.0 M in methylene chloride
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 - Water-react. 1
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)