Hlavní dokumenty
307890
Sigma-Aldrich
Dimesitylboron fluoride
90%
About This Item
Lineární vzorec:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]2BF
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
90%
form
solid
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(B(F)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22BF/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
WZWGERGANZMXOM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)