Hlavní dokumenty
730572
Sigma-Aldrich
Triphenylaluminum solution
1 M in dibutyl ether
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H15Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
258.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
concentration
1 M in dibutyl ether
density
0.868 g/mL at 25 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI key
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)