294381
N,N′-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
97%
Synonyma:
N,N′-Bisacryloyl-1,2-dihydroxy-1,2-ethylenediamine, DHEBA
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)