Přejít k obsahu
293407
2-Quinoxalinecarboxylic acid
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
ligand
pyridine
assay
97%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
208 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
InChI key
UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Linear and Freundlich adsorption isotherm coefficient of 2-quinoxalinecarboxylic acid has been evaluated.
Application
2-Quinoxalinecarboxylic acid has been used in the preparation of:
  • N-(2-quinoxaloyl)-α-amino acids
  • bisquinoxaloyl (bisquinoxalinecarbonyl) derivatives
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)