280909
(Chloromethylene)dimethyliminium chloride
95%
Synonyma:
(Chlormethylene)dimethylammonium chloride, Arnold′s reagent, Dimethylchloroformiminium chloride, Vilsmeier reagent
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
impurities
<5% DMF
mp
132 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C\Cl
InChI
1S/C3H7ClN.ClH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
Application
- β-Lactams vis the Staudinger reaction
- N-vinyl substituted indoles via cross coupling of NH-indoles with vinyl bromides
- Multi ring-fused 2-pyridone-based fluorescent scaffold
- ester prodrugs as anti-poxvirus agents
- Trimethine cyanine dyes for sensing G-quadruplex formation
- Phospha-isosteres via Hundsdiecker-Barton iododecacarboxylation
- 2-Azetidinones via [2+2]-cycloaddition
Used for studying organic photosensitizers for application in dye-sensitized solar cells
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?