280348
2-Bromooctanoic acid
97%
Synonyma:
2-Bromocaprylic acid
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
contains
Silver Wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
140 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.