Merck
126292
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)2C6H3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-772-6
Beilstein/REAXYS Number:
2042374
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
151 °C/16 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VFZRZRDOXPRTSC-UHFFFAOYSA-N
Application
Used frequently as synthetic building block.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>233.6 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 112 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)