Hlavní dokumenty
254444
Sigma-Aldrich
Chlorotrihexylsilane
95%
Synonyma:
Tri-n-hexylsilyl chloride, Trihexylchlorosilane
About This Item
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)5]3SiCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
319.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC[Si](Cl)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39ClSi/c1-4-7-10-13-16-20(19,17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
InChI key
WZQSBCHNVPAYOC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)