720070
Palladium(II) acetate, recrystallized
97%
Synonyma:
Pd(OAc)2
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
227-231 °C
SMILES string
CC(=O)O[Pd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- In Stille cross-coupling reaction between benzylic halides and aryl tributyltin to synthesize diarylmethane derivatives in the presence of phosphine ligand.
- For the α-arylation of ketones with aryl halides to synthesize arylmethyl ketones in the presence of n-butylbis(1-adamantyl)-phosphine ligand.
- In Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction between aryl bromides and aryl boronic acids to synthesize biaryl derivatives in the presence of phosphane ligand.
- In Buchwald-Hartwig amination reaction between aryl chlorides and anilines to synthesize arylated anilines in the presence of N-heterocyclic carbene ligand.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)