245615
2-Bromo-4′-nitroacetophenone
95%
Synonyma:
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
mp
94-99 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChI key
MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
Související kategorie
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?