Merck
716022
2-Vinylpyrazine
97%
Synonyma:
2-Ethenylpyrazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-045-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.560
density
1.041 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
InChI key
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
140.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
60 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)