Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 070,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 990,00 Kč |
O této položce
2 070,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, hydroxyl
SMILES string
OCCCCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI key
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description ≥93%, FG |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay ≥93% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| refractive index n20/D 1.435 (lit.) | refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.314 (lit.) | refractive index - |
| density 0.834 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.846 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 78-80 °C/25 mmHg (lit.) | bp 47 °C/17 mmHg (lit.) | bp 140-143 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form - | form - | form - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
138.2 °F
flash_point_c
59 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?